Potassium bromate 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bromate de potassium
ACRO208855000EA 71.2 EUR InStock
ACRO208855000 ACRO208850025
Potassium bromate 99+%, très pur
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Densité: 3,27 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
ONU: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité