Potassium bromate 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
268390010 268392500
ACRO268390010EA 193 EUR InStock
ACRO268390010 ACRO268392500
Potassium bromate 99.5% pour analyses
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Densité: 3.27 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
ONU: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 9 (5 % at 20°C)
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité