Potassium bromate ≥99.8% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40013.22 40013.36
40013.22EA 53.8 EUR InStock
40013.22 40013.36
Potassium bromate ≥99.8% ACS
Potassium bromate
Purity: 99.8% min CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Physical Form: Granular Density: 3.27 Melting Point: 370° dec. Solubility: Slightly soluble in cold water. Soluble in boiling water Merck Reference: 14,7617 UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359
As an analytical reagent, oxidizing agent
Formule: KBrO₃
Point de fusion: 370 °C (dec.)
Densité: 3.27
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
ONU: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7617
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité