Potassium bromate ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Bromate de potassium
26703.232EA 93.3 EUR InStock
26703.232
Potassium bromate ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Densité: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
ONU: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Br (Bromide) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Na (Sodium) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité