L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium bromate ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
14101.22 14101.36 14101.A3
14101.22EA 27.9 EUR InStock
14101.22 14101.36 14101.A3
Sodium bromate ≥99.5% (base métaux)
Sodium bromate
Purity: 99.5% CAS No.: 7789-38-0 Molecular Formula: NaBrO3 Formula Weight: 150.90 Physical Form: Crystalline Density: 3.34 Refractive Index: 1.594 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 381° dec. Solubility: Soluble in water (2.5 parts in cold water, 1.1 part in boiling water) Merck Reference: 14,8593 UN No.: 1494 MDL No.: MFCD00003476
Formule: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 381 °C (déc.)
Densité: 3.34
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003476
Numéro CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
ONU: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,8593
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité