Connecteurs pour tuyaux, droits
Fournisseur: KARTELL
70877 70878 70879
229-0732EA 22.3 EUR InStock
229-0732 229-0733 229-0734
Connecteurs pour tuyaux, droits
Raccords et connecteurs
PP, blanc.
  • Bonne résistance mécanique et chimique
  • Excellente résistance thermique, autoclavable
  • Conformes aux directives relatives aux denrées alimentaires 90/128/CEE, 92/39/CEE et FDA 21 CFR
Avec embouts biseautés, pour raccorder des tuyaux de différents diamètres internes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité