Potassium cyanure 97+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
196605000 196600025 196601000 196602500
ACRO196605000EA 128 EUR InStock
ACRO196605000 ACRO196600025 ACRO196601000 ACRO196602500
Potassium cyanure 97+% pour analyses
Potassium cyanure
Formule: KCN
Point d'ébullition: 1625 °C
Point de fusion: 634 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
ONU: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité