Potassium cyanure 97+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 111 EUR InStock
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
Potassium cyanure 97+%, très pur
Potassium cyanure
Formule: KCN
MW: 65,12 g/mol
Point d'ébullition: 1625 °C
Point de fusion: 634 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
ONU: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité