Potassium cyanure ≥96.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 25.1 EUR InStock
12136.18 12136.30 12136.A1
Potassium cyanure ≥96.0% ACS
Potassium cyanure
Formule: KCN
Point d'ébullition: 1625 °C
Point de fusion: 634 °C
Densité: 1.52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
ONU: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7626
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité