Potassium cyanure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.04965.1000EA 93.1 EUR InStock
1.04965.9999 1.04965.1000
Potassium cyanure, Supelco®
Potassium cyanure
Formule: KCN
MW: 65,12 g/mol
Point d'ébullition: 1625 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 634 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
ONU: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité