Potassium cyanure, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04967.0100 1.04967.1000 1.04967.9025
1.04967.0100EA 58.2 EUR InStock
1.04967.0100 1.04967.1000 1.04967.9025
Potassium cyanure, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Potassium cyanure
Formule: KCN
Point d'ébullition: 1625 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 634 °C
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
ONU: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 716 g/l (25 °C)
Melting Point 634 °C
Molar Mass 65.12 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Boiling Point 1625 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.55 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité