Cyanure de sodium 95+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
424300050 424305000 424301000
ACRO424300050EA 24.3 EUR InStock
ACRO424300050 ACRO424305000 ACRO424301000
Cyanure de sodium 95+% ACS
Cyanure de sodium
Formule: CNNa
Point d'ébullition: 1496 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 562 °C
Densité: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003523
Numéro CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
ONU: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,08679
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Titration Argentometric ≥95.0 %
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Thiocyanate (SCN) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Iron, total (as Fe) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité