Potassium carbonate ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12609.22 12609.36 12609.A1 12609.A7 12609.14
12609.22EA 41.6 EUR InStock
12609.22 12609.36 12609.A1 12609.A7 12609.14
Potassium carbonate ≥99.0% ACS
Potassium carbonate
Purity: 99.0% min CAS No.: 584-08-7 Molecular Formula: K2CO3 Formula Weight: 138.21 Physical Form: Granular Density: 2.29 Melting Point: 891° Beilstein Reference: 4267587 Merck Reference: 14,7619 MDL No.: MFCD00011382
Formule: K₂CO₃
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.29
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 14,7619
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité