Potassium carbonate, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potash
A16625.0C A16625.0E A16625.36
A16625.0CEA 248 EUR InStock
A16625.0C A16625.0E A16625.36
Potassium carbonate, anhydre 99%
Potassium carbonate
Purity: 99% CAS No.: 584-08-7 Molecular Formula: CK2O3 Formula Weight: 138.21 Odour: Odourless pH: 11,5-12,5 Melting Point: 891° Beilstein Reference: 4267587 Merck Reference: 14,7619 MDL No.: MFCD00011382
Formule: K₂CO₃
MW: 138,21 g/mol
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.29
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 14,7619
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité