Potassium carbonate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04928.0500 1.04928.1000 1.04928.9050
1.04928.0500EA 99.4 EUR InStock
1.04928.0500 1.04928.1000 1.04928.9050
Potassium carbonate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1120 g/l (20 °C)
Melting Point 891 °C
Molar Mass 138.21 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 - 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité