Potassium carbonate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Potash
P743.1 P743.2
ROTHP743.1EA 41.5 EUR InStock
ROTHP743.1 ROTHP743.2
Potassium carbonate
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
MW: 138,21 g/mol
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité