Lithium carbonate 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
193360100 193361000
ACRO193360100EA 43.4 EUR InStock
ACRO193360100 ACRO193361000
Lithium carbonate 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité