Lithium carbonate 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
197785000 197780025 197780100
ACRO197785000EA 164 EUR InStock
ACRO197785000 ACRO197780025 ACRO197780100
Lithium carbonate 99%, pur
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
MW: 73,89 g/mol
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥98.5 %
Loss on ignition ≤0.7 % (500°C, 30 min)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité