Lithium carbonate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
413265000 413260025 413261000
ACRO413265000EA 207 EUR InStock
ACRO413265000 ACRO413260025 ACRO413261000
Lithium carbonate 99+% ACS
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.002 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité