Lithium carbonate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13418.36 13418.A3 13418.A9
13418.36EA 171 EUR InStock
13418.36 13418.A3 13418.A9
Lithium carbonate ≥99%
Lithium carbonate
Purity: 99% CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310°dec. Solubility: Soluble in water and dilute acids. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Formule: Li₂CO₃
Point d'ébullition: 1310 °C (dec.)
Point de fusion: 723 °C
Densité: 2.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité