Lithium carbonate ≥98.5%, pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Carbonate de lithium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.05670.9050EA 0 EUR InStock
1.05670.9050
Lithium carbonate ≥98.5%, pur, Supelco®
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
MW: 73,89 g/mol
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 98.5 %
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.4 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.05 %
Fe (Iron) ≤ 0.003 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité