Lithium carbonate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Carbonate de lithium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.05676.0250EA 1910 EUR InStock
1.05676.0250
Lithium carbonate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
MW: 73,89 g/mol
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
Merck Index: 13,05549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point 720 °C
Molar Mass 73.89 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 10 - 11 (5 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité