Sodium carbonate 99+%, granuleux pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
206800010 206800025 206800050
ACRO206800010EA 48.6 EUR InStock
ACRO206800010 ACRO206800025 ACRO206800050
Sodium carbonate 99+%, granuleux pour analyses
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Point d'ébullition: 1600 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 851 °C
Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=49b40b045d7589252effa68b9b7304c684465b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
Loss on drying ≤0.5 % (285°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.002 % (as N)
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité