Sodium carbonate, anhydre ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11552.18 11552.36 11552.A3
11552.18EA 52.2 EUR InStock
11552.18 11552.36 11552.A3
Sodium carbonate, anhydre ≥99.5% ACS
Sodium carbonate
Purity: 99.5% min CAS No.: 497-19-8 Molecular Formula: Na2CO3 Formula Weight: 105.99 Physical Form: Granular Density: 2.53 Refractive Index: 1.535 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless pH: 11,5 Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Beilstein Reference: 4154566 Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00003494
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 854 °C
Densité: 2.53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,8596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=49b40b045d7589252effa68b9b7304c684465b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité