Béchers, forme basse
Fournisseur: Bohlender
A136-14 A136-15 A136-06 A136-08 A136-04 A136-13 A136-11 A136-09 A136-05 A136-03 A136-02 A136-07
BOHLA136-14EA 432 EUR InStock
BOHLA136-14 BOHLA136-15 BOHLA136-06 BOHLA136-08 BOHLA136-04 BOHLA136-13 BOHLA136-11 BOHLA136-09 BOHLA136-05 BOHLA136-03 BOHLA136-02 BOHLA136-07
Béchers, forme basse
Béchers
PTFE, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C
  • Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité