Evaporating dishes, conical, with spout, BOLA
Fournisseur: Bohlender
A169-03 A169-04 A169-02 A169-01
539-1415EA 51.5 EUR InStock
539-1415 BOHLA169-04 BOHLA169-02 BOHLA169-01
Evaporating dishes, conical, with spout, BOLA
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Made of PTFE, white.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité