Evaporating dishes, cylindrical, BOLA
Fournisseur: Bohlender
A170-01 A170-02 A170-03 A170-04 A176-03 A176-02
BOHLA170-01EA 33.3 EUR InStock
BOHLA170-01 BOHLA170-02 BOHLA170-03 BOHLA170-04 BOHLA176-03 BOHLA176-02
Evaporating dishes, cylindrical, BOLA
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Evaporating dishes are made of PTFE.
  • Temperature resistance from −200 to 250 °C
  • With universal chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité