Magnetic Stirring Bars, glass, cylindrical, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C351-19 C351-15 C351-12 C351-09 C351-06 C351-03
BOHLC351-19EA 27 EUR InStock
BOHLC351-19 BOHLC351-15 BOHLC351-12 BOHLC351-09 BOHLC351-06 BOHLC351-03
Magnetic Stirring Bars, glass, cylindrical, BOLA
Agitateurs Barreaux magnétiques
Cylindrical magnetic stirring bars with Alnico V magnetic core encapsulated in borosilicate glass.
  • Non porous, non contaminating, universal chemical resistance
  • For high-purity work or trace analysis
Cylindrical shape with extremely smooth surface prevents penetration of substances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité