Magnetic Stirring Bars, PTFE, cylindrical, with pivot ring, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C354-05 C354-11 C354-08 C354-23 C354-35 C354-32 C354-29 C354-26 C354-20 C354-17 C354-14 C354-02
BOHLC354-05EA 3.1 EUR InStock
BOHLC354-05 442-9837 442-9836 442-9838 BOHLC354-35 BOHLC354-32 BOHLC354-29 BOHLC354-26 BOHLC354-20 BOHLC354-17 BOHLC354-14 BOHLC354-02
Magnetic Stirring Bars, PTFE, cylindrical, with pivot ring, BOLA
Agitateurs Barreaux magnétiques
PTFE coated stirring bars. Provide excellent centering and smooth stirring.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité