Sodium carbonate, anhydre, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06395.0050 1.06395.0500
1.06395.0050EA 140 EUR InStock
1.06395.0050 1.06395.0500
Sodium carbonate, anhydre, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 854 °C
Densité: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 854 °C
Molar Mass 105.99 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 1600 °C (decomposition)
Density 2.53 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité