Magnetic stirring bars, PTFE, triangular, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C357-03 C357-09 C357-15 C357-21 C357-30 C357-06 C357-12 C357-18 C357-27 C357-24
BOHLC357-03EA 5.2 EUR InStock
BOHLC357-03 BOHLC357-09 BOHLC357-15 BOHLC357-21 BOHLC357-30 BOHLC357-06 BOHLC357-12 BOHLC357-18 BOHLC357-27 BOHLC357-24
Magnetic stirring bars, PTFE, triangular, BOLA
Agitateurs Barreaux magnétiques
Triangular shaped magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 encapsulated in PTFE.
  • Chemical resistant
Temperature resistance: −200 to +250 °C.
Most commonly used for big vessels in which strong turbulence can be acheived with low speeds. These can also been useful for mixing of reagents which resist dissolving and for avoiding any residues at the bottom of the vessels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité