Magnetic stirring bars, PTFE, double-ended, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C359-03 C359-06
BOHLC359-03EA 27 EUR InStock
BOHLC359-03 BOHLC359-06
Magnetic stirring bars, PTFE, double-ended, BOLA
Agitateurs Barreaux magnétiques
Double end shaped PTFE magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 encapsulated in PTFE. Stable discs present at both sides provide an excellent stirring capability.
  • Chemical resistant
Temperature resistance: −200 to +250 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité