Magnetic stirring bars, PTFE, with crosshead on both sides, BOLA
Fournisseur: Bohlender
BOLA
BOHLC360-10EA 7.3 EUR InStock
BOHLC360-10 BOHLC360-22 BOHLC360-13 BOHLC360-25 BOHLC360-04 BOHLC360-16 BOHLC360-07 BOHLC360-19
Magnetic stirring bars, PTFE, with crosshead on both sides, BOLA
Agitateurs Barreaux magnétiques
Magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 encapsulated in PTFE. Cross heads are present on both sides.
  • Chemical resistance
  • Symmetrical fins most preferable for tall, narrow diameter vessels
Temperature resistance: −200 to +250 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité