Magnetic stirring bars, PTFE, square, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C361-03 C361-06
BOHLC361-03EA 78.2 EUR InStock
BOHLC361-03 BOHLC361-06
Magnetic stirring bars, PTFE, square, BOLA
Agitateurs Barreaux magnétiques
Square shaped magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 encapsulated with PTFE.
  • Chemical resistant
  • Suitable for large vessels that create strong turbulence at low speed
Temperature resistance: −200 to +250 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité