Sodium carbonate ≥98%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Carbonate de sodium
27762.367EA 103 EUR InStock
27762.367
Sodium carbonate ≥98%, purifié
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 854 °C
Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
Merck Index: 14,08596
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité