Bearing neck for tandem magnetic stirring bar, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C364-16 C364-08
BOHLC364-16EA 30.3 EUR InStock
BOHLC364-16 BOHLC364-08
Bearing neck for tandem magnetic stirring bar, BOLA
Agitateurs Outils d'agitation
Bearing necks for receiving tandem magnetic stirring bar. The centre portion will fix to the vessel by means of glue such as silicone hardened in water.
  • Chemical resistance
  • Made of very hard PTFE/PEEK compound
Temperature resistance: −100 to +240 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité