L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microtubes à centrifuger, 0,5/1,5/2,0 ml
Fournisseur: Brand
780757 780756 780758 780759 780760 780761 780762 780773 780774 780775 780755 780763 780764 780770 780771 780772
525-0561EA 312 EUR InStock
525-0561 525-0562 525-0563 525-0564 525-0691 525-0692 525-0693 525-0699 525-0700 525-0701 525-0560 525-0694 525-0695 525-0696 525-0697 525-0698
Microtubes à centrifuger, 0,5/1,5/2,0 ml
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP, gradués, stériles ou non stériles, avec ou sans capuchons à vis avec bague d'inviolabilité, autoclavables.
  • Peuvent supporter une centrifugation à 17000×g
  • Exempts d'ADN, de DNase et de RNase, non mutagènes, non toxiques
  • Avec zone de marquage dépolie
Plage de fonctionnement: –196 à +121 °C
Conditionnement: emballage de 500 unités en version stérile ou 1000 unités en version non stérile et bouchons.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité