Magnetic stirring bars, centred, PTFE-encapsulated, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C367-50 C367-40 C367-30 C367-20
BOHLC367-50EA 9.4 EUR InStock
BOHLC367-50 BOHLC367-40 BOHLC367-30 BOHLC367-20
Magnetic stirring bars, centred, PTFE-encapsulated, BOLA
Agitateurs Barreaux magnétiques
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), conically tapered ends.
  • Chemical resistant
  • Extremely steady mixing due to central magnet
Temperature resistance: −200 to +250 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité