Potassium hydrogénocarbonate 99.7+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
217590010 217590051
ACRO217590010EA 96.8 EUR InStock
ACRO217590010 ACRO217590051
Potassium hydrogénocarbonate 99.7+% pour analyses
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl 99.7 to 100.3 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité