Potassium hydrogénocarbonate 99.7-100.5% (base substance sèche) ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium bicarbonate
40195.22 40195.36
40195.22EA 24 EUR InStock
40195.22 40195.36
Potassium hydrogénocarbonate 99.7-100.5% (base substance sèche) ACS
Potassium hydrogénocarbonate
Purity: 99.7-100.5% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Physical Form: Granular Density: 2.17 Solubility: Slightly soluble in water. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Formule: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 14,7609
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité