Potassium hydrogénocarbonate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12429.0C A12429.0E A12429.36
A12429.0CEA 321 EUR InStock
A12429.0C A12429.0E A12429.36
Potassium hydrogénocarbonate ≥99%
Potassium hydrogénocarbonate
Purity: 99% CAS No.: 298-14-6 Molecular Formula: KHCO3 Formula Weight: 100.12 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7609 MDL No.: MFCD00011402
Formule: KHCO₃
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 14,7609
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité