Potassium hydrogénocarbonate 99.5-101.0% (par acidimétrie), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, E501, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
12602-25KG 12602-1KG
12602-25KGEA 382 EUR InStock
12602-25KG 12602-1KG
Potassium hydrogénocarbonate 99.5-101.0% (par acidimétrie), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, E501, Fluka™
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
Point de fusion: 100-120 °C (dec.)
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 99.5 - 101.0 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 101 %
Loss on drying (on silicagel, 4h) Max. 0.1 %
pH (5 %, 20°C) 8.0 - 8.6
Ammonium (NH₄) Max. 20 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.03 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Carbonate (K₂CO₃) Max. 2.5 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité