Sodium hydrogénocarbonate ≥99.7%, en poudre, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
31437-1KG 31437-500G 31437-5KG 31437-6X1KG 31437-6X500G 31437-50KG
31437-1KGEA 47 EUR InStock
31437-1KG 31437-500G 31437-5KG 31437-6X1KG 31437-6X500G 31437-50KG
Sodium hydrogénocarbonate ≥99.7%, en poudre, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Point de fusion: Dec.
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Assay (excluding dried substance) 99.7 - 100.3 %
Water insoluble matter Max. 0.015 %
pH (5 %, 25 °C) Max. 8.6
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 150 ppm
I reducing matters (as SO₂) Max. 0.005 %
S-compounds (as SO₄) Max. 0.003 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Solution 0.5 g at 10 mL (H₂O) complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité