Sodium hydrogénocarbonate 99.0-101.0% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium bicarbonate
27775.362EA 126 EUR InStock
27775.362 27775.464 27775.293
Sodium hydrogénocarbonate 99.0-101.0% Ph. Eur.
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
Merck Index: 13,08655
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance: .
White or almost white crystalline powder Passes test
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification (Na) Passes test
Appearance of solution Passes test
CO3 (Carbonate) Passes test
Cl (Chloride) ≤ 150 ppm
SO4 (Sulphate) ≤ 150 ppm
NH4 (Ammonium) ≤ 20 ppm
Ca (Calcium) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 3 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test
Original manufacturer code R or B
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité