Sodium hydrogénocarbonate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Sodium bicarbonate
PROONIST-2191AEA 1480 EUR InStock
PROONIST-2191A
Sodium hydrogénocarbonate
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
Merck Index: 12,08726
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité