Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydrogénocarbonate

Fournisseur: Serva
Synonyms: Sodium bicarbonate

SERA30180.02EA 0 EUR InStock
SERA30180.02
Sodium hydrogénocarbonate
Sodium hydrogénocarbonate


Formule: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
Merck Index: 13,08655
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité