Sodium hydrogénocarbonate
Fournisseur: Serva
Synonyms: Sodium bicarbonate
SERA39780.02EA 0 EUR InStock
SERA39780.02 SERA39780.01
Sodium hydrogénocarbonate
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
Merck Index: 13,08655
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité