Césium chlorure 99.99% (sur base traces de métaux), Qualité optique pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
206320250 206321000 206320050 206325000
ACRO206320250EA 118 EUR InStock
ACRO206320250 ACRO206321000 ACRO206320050 ACRO206325000
Césium chlorure 99.99% (sur base traces de métaux), Qualité optique pour la spectroscopie
Césium chlorure
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
Purity ≥99.94 % (metals basis)
Insoluble matter ≤25 ppm (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité