Césium chlorure 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cesium Chloride
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 38.2 EUR InStock
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Césium chlorure 99+%, pur
Césium chlorure
Formule: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Point d'ébullition: 1290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité