Césium chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cesium Chloride
ampouled under argon
43720.09 43720.30 43720.18
43720.09EA 139 EUR InStock
43720.09 43720.30 43720.18
Césium chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Césium chlorure
Purity: 99.99% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formule: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Point d'ébullition: 1303 °C
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3.99
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité